missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3'-Diiodo-L-thyronine, TRC

Produktkod. 30010421
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010421 50 mg
30005029 100 mg
17945035 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45515050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4604-41-5
Molekylformel C15 H13 I2 N O4
Molekylvikt (g/mol) 525.08
Synonym L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3-iodo-, Alanine, 3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3-iodophenyl]-, L- (8CI), 3,3'-Diiodo-L-thyronine, L-3,3'-Diiodothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3-iodo-L-tyrosine, Levothyroxine Sodium Imp J (EP)
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3-iodophenyl]propanoic acid
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,3'-Diiodo-L-thyronine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 524.8934
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.