Läs mer
3,3-Dimethoxy-1-[5-methoxy-1,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Dimethoxy-1-[5-methoxy-1,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-propanone |
| CAS | 58115-19-8 |
| Molekylformel | C39H38O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H38O7/c1-41-35-23-33(34(45-26-29-15-9-5-10-16-29)24-36(35)46-27-30-17-11-6-12-18-30)38(40)37(39(42-2)43-3)31-19-21-32(22-20-31)44-25-28-13-7-4-8-14-28/h4-24,37,39H,25-27H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(OC)C(C(=O)c1cc(OC)c(OCc2ccccc2)cc1OCc3ccccc3)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4 |
| IUPAC-namn | 3,3-dimethoxy-1-[5-methoxy-2,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-2-(4-phenylmethoxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 618.71 |
| Formel vikt | 618.2618 |