Läs mer
Alfa Aesar™ 3,3-Dimethoxy-2-butanone, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Dimethoxy-2-butanone |
| CAS | 21983-72-2 |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Densitet | 0.987g/mL |
| Kokpunkt | 145°C to 146°C |
| Molekylformel | C6H12O3 |
| Brytningsindex | 1.4070 |
| MDL-nummer | MFCD00075266 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN1224 |
| Visa mer |