Läs mer
3,3-Dimethoxy-2-butanone, 98%
Produktkod. 10284814 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10284814 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10284814 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399720250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 21983-72-2 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3-Dimethoxy-2-butanone
CAS 21983-72-2
Densitet 0.9870g/mL, 0.987
Kokpunkt 145°C to 146°C
Flampunkt 45°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H12O3
Linjär formel CH3C(OCH3)2C(O)CH3
MDL-nummer MFCD00075266
Kvantitet 25 g
Synonym 3,3-dimethoxy-2-butanone, 2-butanone, 3,3-dimethoxy, acmc-20aa6y, 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-dimethoxy-butan-2-one, ksc495e8l
InChI-nyckel UFQBSPGKRRSATO-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(C)(OC)C(C)=O
IUPAC-namn 3,3-dimethoxybutan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 132.16
PubChem CID 140871
Formel vikt 132.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3-Dimethoxy-2-butanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.