Läs mer
3,3'-dimetoxibensidin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319933
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319933 1 ml
1 options
Produktkod. 30319933 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12721000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Dimethoxybenzidine
CAS 119-90-4
Analyt- eller komponentnamn 3,3'-Dimethoxybenzidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H16 N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzidine, 3,3'-dimethoxy- (8CI), Fast Blue B Base (6CI), 3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminobiphenyl, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminodiphenyl, 4,4'-Bi-o-anisidine, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, Amacel Developed Navy SD, Azogene Fast Blue B, Blue BN Base, Blue Base Irga B, Blue Base NB, C.I. Disperse Black 6, Cellitazol B, Cibacete Diazo Navy Blue 2B, Diacel Navy DC, Dianisidine, Fast Blue Base B, Fast Blue DSC Base, Hiltonil Fast Blue B Base, Kayaku Blue B Base, Lake Blue B Base, Mitsui Blue B Base, NSC 3168, Naphthanil Blue B Base, Setacyl Diazo Navy R, o-Dianisidine
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
LEDER COc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(OC)c2
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metoxifenyl)-2-metoxianilin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 244.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 244,1212 g/mol