Läs mer
3,3'-Dimetoxibensidin, 97 %
Produktkod. 10269880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10269880 5 g Glasflaska 5g
10065810 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10269880 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 407890050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 119-90-4 | C14H16N2O2 | 244,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-90-4
Molekylformel C14H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 244.29
MDL-nummer MFCD00008372
InChI-nyckel JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
IUPAC-namn 4-(4-amino-3-metoxifenyl)-2-metoxianilin
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3'-Dimethoxybenzidine
Namnnotering praktik, 97 %
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 135 °C till 139 °C
Färg Beige-Brun till Rosa
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 2992
Formel vikt 244.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.