Läs mer
3,3'-Dimethoxybenzil, 99+%
Produktkod. 11342497
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342497 1 g 1g
11352497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11564.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 40101-17-5 | C16H14O4 | 270.284 g/mol
3,3'-dimetoxibensil som används vid framställning av bensilderivat. Det används också som mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,3′ -Dimetoxibensil som används vid framställning av bensilderivat. Det används också som mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40101-17-5
Molekylformel C16H14O4
Molekylvikt (g/mol) 270.284
MDL-nummer MFCD00038221
InChI-nyckel PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzil, 1,2-bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 3-methoxyphenyl, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 3-methoxyphenyl, bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 3-methoxyphenyl ethanedione, acmc-20a2cz, 3,3'-dimethoxy benzil, d01vau, benzil-based compound, 22
PubChem CID 123493
IUPAC-namn 1,2-bis(3-metoxifenyl)etan-1,2-dion
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC(=CC=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Dimethoxybenzil
Smältpunkt 81°C to 83°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2382124
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 270.29
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.