Läs mer
3,3-dimetyl-1,2-epoxybutan, 95 %
Produktkod. 15478859
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478859 5 g 5g
11357066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06951.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2245-30-9 | C6H12O | 100,161 g/mol
3,3-dimetyl-1,2-epoxibutan används som läkemedel och mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,3-dimetyl-1,2-epoxibutan används som farmaka och mellanprodukter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2245-30-9
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00051590
InChI-nyckel HEAYDCIZOFDHRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1,2-epoxybutane, tert-butyloxirane, tert-butylethylene oxide, 3,3-dimethylbutene oxide, oxirane, 1,1-dimethylethyl, 3,3-dimethyl-1-butene oxide, 1,2-epoxy-3,3-dimethylbutane, tert.-butyloxirane, tert-butyl oxirane, butane, 1,2-epoxy-3,3-dimethyl
PubChem CID 92174
IUPAC-namn 2-tert-butyloxiran
LEDER CC(C)(C)C1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Densitet 0.822
Kokpunkt 95 °C till 96 °C
Flampunkt −1 °C (30 °F)
Odör Igenkännbar
Brytningsindex 1.401
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 102478
Formel vikt 100.16
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyloxirane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.