Läs mer
3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl-2,4,5,6-d4)triaz-1-ene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Dimethyl-1-(3-Nitrophenyl-2,4,5,6-D4)Triaz-1-Ene |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-11(2)10-9-7-4-3-5-8(6-7)12(13)14/h3-6H,1-2H3/b10-9+/i3D,4D,5D,6D |
| Formel vikt | 198.105 |