Läs mer
3,3-Dimethyl-1-butanol, 97%
Produktkod. 15463887
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463887 50 g 50g
15453887 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30194.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-95-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
3,3-dimetyl-1-butanol, är en organisk byggsten som används för syntes av olika farmaceutiska föreningar. Det är en viktig mellanprodukt i syntesen av Neotame, ett förstärkt sötningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,3-dimetyl-1-butanol, är en organisk byggsten som används för syntes av olika farmaceutiska föreningar. Det är en viktig mellanprodukt i syntesen av Neotame, ett förstärkt sötningsmedel.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-95-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00002928
InChI-nyckel DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-butanol, 3,3-dimethylbutanol, 1-butanol, 3,3-dimethyl, neohexanol, unii-543oyd666t, tert-hexyl alcohol, 3,3-dimethyl-butan-1-ol, chembl25029, tert-hexanol, pubchem3096
PubChem CID 12233
IUPAC-namn 3,3-dimetylbutan-1-ol
LEDER CC(C)(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethyl-1-butanol
Smältpunkt -60°C
Densitet 0.81
Kokpunkt 142°C to 143°C
Flampunkt 56°C (133°F)
Odör Alcohol-like
Linjär formel (CH3)3CCH2CH2OH
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1987
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 102.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.