Läs mer
3,3-dimetyl-1-buten, 95 %
Produktkod. 10245960 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245960 250 mL Glasflaska 250ml
1 options
Produktkod. 10245960 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152722500
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 558-37-2 | C6H12 | 84,16 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 558-37-2
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00008853
InChI-nyckel PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-butene, neohexene, 1-butene, 3,3-dimethyl, tert-butylethylene, tert-butylethene, tert-hexene, trimethylvinylmethane, 3,3-dimethylbutene, 2,2-dimethyl-3-butene, unii-01zb73d2kk
PubChem CID 11210
IUPAC-namn 3,3-dimetylbut-1-en
LEDER CC(C)(C)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethyl-1-butene
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -115,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.6500g/mL, 0.65
Kokpunkt 41,0 °C
Flampunkt −28 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCH=CH2
Brytningsindex 1,3750 till 1,3780
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01, 217
Formel vikt 84.16
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3-Dimethyl-1-butene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Endast användning för forskning i RUO –