Läs mer
3,3-Dimethyl-1-butene, 95%
Produktkod. p-116359 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 10245960
Brand: Thermo Scientific Acros 152722500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 558-37-2 | C6H12 | 84.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 558-37-2
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00008853
InChI-nyckel PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-butene, neohexene, 1-butene, 3,3-dimethyl, tert-butylethylene, tert-butylethene, tert-hexene, trimethylvinylmethane, 3,3-dimethylbutene, 2,2-dimethyl-3-butene, unii-01zb73d2kk
PubChem CID 11210
IUPAC-namn 3,3-dimethylbut-1-ene
LEDER CC(C)(C)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethyl-1-butene
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -115.0°C
Färg Colorless
Densitet 0.6500g/mL, 0.65
Kokpunkt 41.0°C
Flampunkt −28°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3)3CCH=CH2
Brytningsindex 1.3750 to 1.3780
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01, 217
Formel vikt 84.16
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3-Dimethyl-1-butene
Signalord
  • Fara
Hazard Category
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
RUO – Research Use Only
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis