Läs mer
3,3-dimetyl-1-butyn, 98 %
Produktkod. 11407886
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407886 5 g 5g
11417886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14013.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 917-92-0 | C6H10 | 82,146 g/mol
3,3-dimetyl-1-butyn används som en aktiv farmaceutisk intermediär för terbinafin. Det används också vid framställning av 2,2,7,7-tetrametyl-okta-3,5-diyn. Vidare används det i syntesen av erytro- och treoisomerer av B-(3,3-dimetyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN genom hydroborering-deuteronolys-hydroboreringssekvens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,3-dimetyl-1-butyn används som en aktiv farmaceutisk intermediär för terbinafin. Det används också vid framställning av 2,2,7,7-tetrametyl-okta-3,5-diyn. Vidare används det i syntesen av erytro- och treoisomerer av B-(3,3-dimetyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN genom hydroborering-deuteronolys-hydroboreringssekvens.
Löslighet
Blandbar med kloroform, bensen och toluen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 917-92-0
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.146
MDL-nummer MFCD00008852
InChI-nyckel PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13512
IUPAC-namn 3,3-dimetylbut-1-yn
LEDER CC(C)(C)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethyl-1-butyne
Smältpunkt -78 °C
Densitet 0.671
Kokpunkt 37 °C till 38 °C
Flampunkt < −34 °C (−29 °F)
Odör Igenkännbar
Linjär formel (CH3)3CC≡CH
Brytningsindex 1.3745
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1697100
Synonym 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
Löslighetsinformation Blandbar med kloroform, bensen och toluen. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 82.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.