Läs mer
3,3-Dimethyl-1-pentene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Dimethyl-1-pentene |
| CAS | 3404-73-7 |
| Molekylformel | C7H14 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NSC 74136; |
| LEDER | CCC(C)(C)C=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.19 |