Läs mer
3,3-dimetyl-1-(trifluormetyl)-1,2-benziodoxol, 95 %
Produktkod. 15595216 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15595216 5 g 5g
15505226 250 mg 250mg
15340208 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15595216 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456900050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 887144-97-0 | C10H10F3IO | 330,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 887144-97-0
Molekylformel C10H10F3IO
Molekylvikt (g/mol) 330.09
InChI-nyckel HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi
PubChem CID 16043572
IUPAC-namn 3,3-dimetyl-1-(trifluormetyl)-1$l^{3},2-bensiodoxol
LEDER CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
Smältpunkt 75,0 °C till 79,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 330.09
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.