missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3-Dimethyl-2,4-pentanedione, TRC

Produktkod. 30371871
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371871 250 mg
30381723 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30371871 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD476845250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3142-58-3
Molekylformel C20 H35 F15 O5 Si5
Molekylvikt (g/mol) 780.893
Synonym 3,3-Dimethylacetylacetone, NSC 42609
IUPAC-namn 2,4,6,8,10-pentamethyl-2,4,6,8,10-pentakis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane
LEDER C[Si]1(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O[Si](C)(CCC(F)(F)F)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethyl-2,4-pentanedione
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H35F15O5Si5/c1-41(11-6-16(21,22)23)36-42(2,12-7-17(24,25)26)38-44(4,14-9-19(30,31)32)40-45(5,15-10-20(33,34)35)39-43(3,37-41)13-8-18(27,28)29/h6-15H2,1-5H3
Formel vikt 780.109
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.