Läs mer
3,3-Dimethyl-2,4-pentanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Dimethyl-2,4-pentanedione |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H35F15O5Si5/c1-41(11-6-16(21,22)23)36-42(2,12-7-17(24,25)26)38-44(4,14-9-19(30,31)32)40-45(5,15-10-20(33,34)35)39-43(3,37-41)13-8-18(27,28)29/h6-15H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 780.109 |