Läs mer
3,3-Dimethyl-2-butanone, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15842261
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15842261 100 mL 100ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15842261 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8416450100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 75-97-8
Smältpunkt -53°C
Densitet 0.808 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 105°C to 106°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008846
Kvantitet 100 mL
Synonym 3,3-Dimethyl-2-butanone, Pinacolone, Pinacoline, 1,1,1-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
Molekylvikt (g/mol) 100.16