missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3'-Dimethyl-5,5'-bis(1-methylethyl)-[2,2'-binaphthalene]-1,1',6,6',7,7'-hexol Hexaacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Dimethyl-5,5'-bis(1-methylethyl)-[2,2'-binaphthalene]-1,1',6,6',7,7'-hexol Hexaacetate |
| CAS | 105201-55-6 |
| Molekylformel | C40H42O12 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NSC 159451, 5,5'-Diisopropyl-3,3'-dimethyl-[2,2'-binaphthalene]-1,1',6,6',7,7'-hexayl Hexaacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C40H42O12/c1-17(2)33-27-13-19(5)35(37(49-23(9)43)29(27)15-31(47-21(7)41)39(33)51-25(11)45)36-20(6)14-28-30(38(36)50-24(10)44)16-32(48-22(8)42)40(52-26(12)46)34(28)18(3)4/h13-18H,1-12H3 |
| LEDER | CC(C)c1c(OC(=O)C)c(OC(=O)C)cc2c(OC(=O)C)c(c(C)cc12)c3c(C)cc4c(C(C)C)c(OC(=O)C)c(OC(=O)C)cc4c3OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [3,8-diacetyloxy-6-methyl-4-propan-2-yl-7-(1,6,7-triacetyloxy-3-methyl-5-propan-2-ylnaphthalen-2-yl)naphthalen-2-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 714.25 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?