Läs mer
3,3-dimetylakrylsyra, 98 %
Produktkod. 11432898
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432898 500 g 500g
11379539 25 g 25g
11422898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16865.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 541-47-9 | C5H8O2 | 100,117 g/mol
Kemiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kemiska mellanprodukter.
Löslighet Löslig i vatten
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara borta från baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-47-9
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.117
MDL-nummer MFCD00004366
InChI-nyckel YYPNJNDODFVZLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylacrylic acid, senecioic acid, 3-methylcrotonic acid, 3-methyl-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 3-methyl, senecic acid, beta,beta-dimethylacrylic acid, crotonic acid, 3-methyl, beta,beta-dimethacrylic acid, beta-methylcrotonic acid
PubChem CID 10931
ChEBI CHEBI:37127
IUPAC-namn 3-metylbut-2-ensyra
LEDER CC(=CC(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethylacrylic acid
Smältpunkt 66 °C till 68 °C
Densitet 0.969
Kokpunkt 198 °C till 200 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1720305
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
Formel vikt 100.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.