Läs mer
3,3-Dimethylacryloyl Chloride, TRC
Produktkod. 30378366
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30378366 10 g
1 options
Produktkod. 30378366 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46199510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethylacryloyl Chloride
CAS 3350-78-5
Molekylformel C5H7ClO
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Methyl-2-butenoyl Chloride, 3-Methyl-crotonoyl Chloride, Senecioyl Chloride, 3,3-Dimethylacrylic Acid Chloride, 3,3-Dimethylacryloyl Chloride, 3,3-Dimethylacrylyl Chloride, 3-Methylcrotonoyl Chloride, β,β-Dimethylacrylic Acid Chloride, β,β-Dimethylacryloyl Chloride, β,β-Dimethylacrylyl Chloride, β-Methylcrotonoyl Chloride, γ,γ-Dimethylacryloyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C5H7ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
LEDER CC(=CC(=O)Cl)C
Molekylvikt (g/mol) 118.56