Läs mer
3,3-Dimethylallyl acetate, 98%, stab. with 0.1% alpha tocopherol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11473198
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473198 50 g 50g
11483198 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18958.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-16-8
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00036569
InChI-nyckel XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym prenyl acetate, 3,3-dimethylallyl acetate, 3-methyl-2-butenyl acetate, isopent-2-enyl acetate, 3-methylbut-2-en-1-yl acetate, dimethylallyl acetate, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, acetate, 3-methyl-2-buten-1-ol, acetate, unii-i7kov03hgs, isopentenyl acetate
PubChem CID 14489
IUPAC-namn 3-metylbut-2-enylacetat
LEDER CC(C)=CCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethylallyl acetate
Namnnotering stabilized with 0.1% alpha tocopherol
Densitet 0.915
Kokpunkt 140°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Odör Fruit-like
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3272
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.