Läs mer
3-[3-(dimetylamino)propoxi]bensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10422834
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10422834 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10652885 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10422834 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59404CB
Kemiska identifierare
CAS 26815-13-4
Molekylformel C12H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 207.273
MDL-nummer MFCD09064988
InChI-nyckel CMVPGTWBRBJOQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 3-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde
PubChem CID 10727031
IUPAC-namn 3-[3-(dimetylamino)propoxi]bensaldehyd
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 207.27
Procent renhet 95%