Läs mer
3-[3-(dimetylamino)propoxi]bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10357644
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10357644 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10604785 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10357644 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59416DA
Kemiska identifierare
CAS 209538-81-8
Molekylformel C12H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 204.273
MDL-nummer MFCD09064991
InChI-nyckel GXMUQXKOVKMYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 3-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 20991220
IUPAC-namn 3-[3-(dimetylamino)propoxi]bensonitril
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.27
Procent renhet 97%