Läs mer
3-[3-(dimetylamino)propoxi]bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10701894
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10701894 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10682885 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10701894 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59413CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 182963-94-6
Molekylformel C12H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 208.31
MDL-nummer MFCD09064990
InChI-nyckel VRMIFLYRNDVHIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 3-3-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-3-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethyl-propan-1-amine
PubChem CID 21465371
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC(CN)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 3-[3-(aminometyl)fenoxi]-N,N-dimetylpropan-1-amin
Formel vikt 208.3
Procent renhet 95%