Läs mer
3-[3-(dimetylamino)propoxi]-N-metylbensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245484
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245484 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10205534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245484 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59446CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 910037-03-5
Molekylformel C13H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 222.33
MDL-nummer MFCD09064992
InChI-nyckel ODWHICGCLWFLBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-3-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-3-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine, 3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl, benzenemethanamine,3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229606
IUPAC-namn N,N-dimetyl-3-[3-(metylaminometyl)fenoxi]propan-1-amin
LEDER CNCC1=CC(OCCCN(C)C)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 222.33
Procent renhet 95%