Läs mer
{3-[3-(dimetylamino)propoxi]fenyl}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11386835
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11386835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 11386835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59409DE
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {3-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS 912569-56-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H19NO2
MDL-nummer MFCD09064989
Kvantitet 5 g
Synonym 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, benzenemethanol, 3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-phenyl-methanol, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
InChI-nyckel BABQTNDHVRVEJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)CO
IUPAC-namn [3-[3-(dimetylamino)propoxi]fenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 209.289
PubChem CID 24229604
Formel vikt 209.29
Procent renhet 97%