Läs mer
3,3-Dimethylbutan-2-one oxime, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11965661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11965661
Brand: Thermo Scientific Acros 438310010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2475-93-6
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.18
InChI-nyckel UNSDDJQNHCSVSW-FNORWQNLSA-N
Synonym pinacolone oxime, 3,3-dimethyl-2-butanone oxime, 2-butanone,3-dimethyl-, oxime, 2-hydroxyimino-3,3-dimethylbutane, pinakolinoxim, 2e-n-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-imine
PubChem CID 9561079
IUPAC-namn (NE)-N-(3,3-dimethylbutan-2-ylidene)hydroxylamine
LEDER CC(=NO)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3-Dimethylbutan-2-one oxime
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 75°C to 77°C
Färg White
Kokpunkt 171°C to 172°C (748.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 115.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3-Dimethylbutan-2-one oxime
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P333-Vid hudirritation eller utslag:.