Läs mer
3,3-dimetylbutyraldehyd, 97 %
Product Code. 15491808
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
Unit Size:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15491808 1 mL 1ml
15471808 5 mL 5ml
15481808 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15491808 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55522.XF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 2987-16-8 | C6H12O | 100,161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2987-16-8
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00042807
InChI-nyckel LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
PubChem CID 76335
IUPAC-namn 3,3-dimetylbutanal
LEDER CC(C)(C)CC=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Densitet 0.798
Kokpunkt 104 °C till 106 °C
Flampunkt 13 °C (55 °F)
Linjär formel (CH3)3CCH2CHO
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 1 mL
UN-nummer UN1989
Beilstein 1735829
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Formel vikt 100.16
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.