Läs mer
3,3-Dimethylbutyraldehyde, 97%
Produktkod. p-7037003
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
25ml
5ml
Produktkod. 15491808
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55522.XF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2987-16-8 | C6H12O | 100.161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2987-16-8
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00042807
InChI-nyckel LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
PubChem CID 76335
IUPAC-namn 3,3-dimetylbutanal
LEDER CC(C)(C)CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Densitet 0.798
Kokpunkt 104°C to 106°C
Flampunkt 13°C (55°F)
Linjär formel (CH3)3CCH2CHO
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 1 mL
UN-nummer UN1989
Beilstein 1735829
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 100.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.