Läs mer
3,3-dimetylbutyraldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Dimethylbutyraldehyde |
| CAS | 2987-16-8 |
| Molekylformel | C6H12O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,3-Dimethylbutanal, 3-Methyl-isovaleraldehyde, tert-Butylacetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)CC=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vikt | 100.0888 |