Läs mer
3,3-Dimethylbutyric acid, 98%
Produktkod. p-7025925
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470227 25 g 25g
11480227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21660.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1070-83-3 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
3,3-dimetylsmörsyra används vid syntes av imidazo[4,5-c]pyridinderivat som antimikrobiella medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,3-dimetylsmörsyra används vid syntes av imidazo[4,5-c]pyridinderivat
som anitmikrobiella medel.
Löslighet Lösligt i vatten
(19g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1070-83-3
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00002715
InChI-nyckel MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyric acid, tert-butylacetic acid, t-butylacetic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butanoic acid, unii-q80k0tzq55, butyric acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butyric acid, 3,3-dimethyl-n-butyric acid, tert-butyric acid
PubChem CID 14057
ChEBI CHEBI:38647
IUPAC-namn 3,3-dimetylbutansyra
LEDER CC(C)(C)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethylbutyric acid
Smältpunkt 6°C
Kokpunkt 185°C to 190°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Odör Stench
Linjär formel (CH3)3CCH2CO2H
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1740427
Merck Index 14,1538
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.