Läs mer
3,3-dimetylsmörsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Dimethylbutyric acid |
| CAS | 1070-83-3 |
| Molekylformel | C6 H12 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | β,β-Dimethylbutyric Acid, 3,3-Dimethylbutanoic Acid, NSC 4537, tert-Butylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC(C)(C)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,3-dimetylbutansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.0837 |