Läs mer
3,3-dimetylcyklohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357559
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357559 5 g 5g
11347559 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28000.06
Request Bulk or Custom Format
Ett intresse för könsattraherande medel för bollviveln föranledde en undersökning av alternativa synteser av utgångsmaterialet, 3,3-dimetylcyklohexanon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Intresset för könsattraktionsmedlen för vivellurar föranledde en
undersökning av alternativa synteser av utgångsmaterialet, 3,3-dimetylcyklohexanon.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2979-19-3
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.20
MDL-nummer MFCD00040178
InChI-nyckel ZVJQBBYAVPAFLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylcyclohexane-1-one, 3,3-dimethyl-cyclohexanone, 3,3-dimethylcyclohexanon, acmc-209hb2, 3,3-dimethyl cyclohexanone, ksc497k3f, 3,3-dimethyl-cyclohexan-1-one, zvjqbbyavpaflx-uhfffaoysa
PubChem CID 76322
IUPAC-namn 3,3-dimetylcyklohexan-1-on
LEDER CC1(C)CCCC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethylcyclohexanone
Densitet 0.91
Kokpunkt 175°C
Flampunkt 59°C (138°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 126.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.