Läs mer
3,3'-dimetyldifenylamin, 98 %
Produktkod. 11460387
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460387 1 g 1g
11470387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21765.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-13-1 | C14H15N | 197,281 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-13-1
Molekylformel C14H15N
Molekylvikt (g/mol) 197.281
MDL-nummer MFCD00059315
InChI-nyckel CWVPIIWMONJVGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-m-tolylamine, 3,3'-dimethyldiphenylamine, m,m'-ditolylamine, dim-tolylamine, bis 3-methylphenyl amine, 3-methyl-n-3-methylphenyl aniline, benzenamine, 3-methyl-n-3-methylphenyl, di-m-tolyl-amine, 3,3'-ditolylamine, pubchem8963
PubChem CID 7016139
IUPAC-namn 3-metyl-N-(3-metylfenyl)anilin
LEDER CC1=CC(=CC=C1)NC2=CC=CC(=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Dimethyldiphenylamine
Densitet 1.04
Kokpunkt 200°C (24 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.6225
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.