Läs mer
3,3-Dimethylglutaric acid, 98+%
Produktkod. 11434307
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434307 10 g 10g
11444307 50 g 50g
11454307 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20388.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4839-46-7 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Den fungerar som en reaktant involverad i cyklodehydrering av dioler, syntes av konjugat av betulinderivat som används som anti-HIV-medel, framställning av dimera peptidantagonister av IgG-FcRn-interaktion, mikrovågsassisterat skydd av glutaraldehyd, syntes av glycyromeretivinhibitorer och proteaderivatinhibitorer för syra. asymmetriska transannulära aldoliseringar. Det används också med andra dibasiska estrar som lösningsmedel i färger, kosmetika och dofter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det fungerar som en reaktant involverad i cyklodehydrering av dioler, syntes av konjugat av betulinderivat som används som anti-HIV-medel, framställning av dimera peptidantagonister av IgG-FcRn-interaktion, mikrovågsassisterat skydd av glutaraldehyd, syntes av glycyromerhetinsyraderivat i katsyraderivat, asymmetriska transannulära aldoliseringar. Det används också med andra dibasiska estrar som lösningsmedel i färger, kosmetika och dofter.
Löslighet Löslighet i vatten, mycket svag
grumlighet.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4839-46-7
Molekylformel C7H12O4
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00002716
InChI-nyckel DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid
PubChem CID 20984
ChEBI CHEBI:68502
IUPAC-namn 3,3-dimetylpentandisyra
LEDER CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethylglutaric acid
Smältpunkt 98°C to 103°C
Densitet 1.42
Kokpunkt 89°C to 90°C (2 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1765439
Formel vikt 160.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.