Läs mer
3,3-Dimethylglutaric acid, 98%
Produktkod. 10743651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10743651 100 g Glasflaska 100g
10467490 25 g Glasflaska 25g
10321514 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10743651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116241000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4839-46-7 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4839-46-7
Molekylformel C7H12O4
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00002716
InChI-nyckel DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid
PubChem CID 20984
ChEBI CHEBI:68502
IUPAC-namn 3,3-dimetylpentandisyra
LEDER CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3-Dimethylglutaric acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 98.0°C to 102.0°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 290.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH2C(CH3)2CH2CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 684
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether,sparingly soluble in benzene and chloroform,insoluble in low-boiling petroleum fractions
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.