Läs mer
3,3-Dimethylglutaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Dimethylglutaric Acid |
| CAS | 4839-46-7 |
| Molekylformel | C7H12O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,3-Dimethyl-pentanedioic Acid, beta,beta-Dimethyl-glutaric Acid, 3,3-Dimethylpentanedioic Acid, NSC 14987, NSC 49114, beta,beta-Dimethylglutaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3-5(8)9)4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| LEDER | CC(C)(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,3-dimethylpentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.17 |
| Formel vikt | 160.0736 |