Läs mer
3,3-Dimetylglutaranhydrid, 97 %
Produktkod. 11410868
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410868 5 g 5g
11420868 25 g 25g
11430868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25286.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 4160-82-1 | C7H10O3 | 142,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4160-82-1
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 142.154
MDL-nummer MFCD00006684
InChI-nyckel HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylglutaric anhydride, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4,4-dimethyl, 4,4-dimethyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric anhydride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutaricanhydride, glutaric anhydride, beta,beta-dimethyl, acmc-1adve, dihydro-4,4-dimethyl-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3,3-dimethyladipic anhydride, 3,3 dimethylglutaric anhydride
PubChem CID 77813
IUPAC-namn 4,4-dimetyloxan-2,6-dion
LEDER CC1(CC(=O)OC(=O)C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethylglutaric anhydride
Smältpunkt 122 °C till 126 °C
Kokpunkt 181 °C (25 mmHg)
Kvantitet 5 g
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 142.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.