Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3, 3-Dimethylglutaric anhydride |
| Namnnotering | 99% |
| CAS | 4160-82-1 |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 122°C to 126°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Show More |