Läs mer
3,3-Dimethyloctane, 98%
Produktkod. 11417084
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417084 5 g 5g
11407084 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11417084 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21520.06
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 4110-44-5 | C10H22 | 142.286 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4110-44-5
Molekylformel C10H22
Molekylvikt (g/mol) 142.286
MDL-nummer MFCD00048874
InChI-nyckel DBULLUBYDONGLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym octane, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl octane, acmc-209jii
PubChem CID 138117
IUPAC-namn 3,3-dimetyloktan
LEDER CCCCCC(C)(C)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethyloctane
Densitet 0.74
Kokpunkt 161°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Formel vikt 142.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.