Läs mer
(3,3-Dimethyloxiran-2-yl)methanol (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,3-Dimethyloxiran-2-yl)methanol |
| CAS | 18511-56-3 |
| Molekylformel | C5H10O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (3,3-Dimethyloxiranyl) Methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2)4(3-6)7-5/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C(O1)CO)C |
| IUPAC-namn | (3,3-dimethyloxiran-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.13 |