Läs mer
3,3-Dimethylpiperidine, 95%
Produktkod. 11349969
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349969 1 g 1g
11339969 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25753.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-12-0 | C7H15N | 113.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-12-0
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.20
MDL-nummer MFCD00005995
InChI-nyckel CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70942
IUPAC-namn 3,3-dimetylpiperidin
LEDER CC1(C)CCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Dimethylpiperidine
Densitet 0.81
Kokpunkt 134°C to 136°C
Flampunkt 26°C (79°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.4475
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Känslighet Air Sensitive
Synonym piperidine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-piperidine, 3,3-dimethyl piperidine, pubchem10316, acmc-1bo7w, 3,3-dimethylpiperdine
Formel vikt 113.2
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.