Läs mer
3,3-dimetylpiperidinhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10230100
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10230100 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10230100 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00227DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3-Dimethylpiperidine hydrochloride
CAS 27832-58-2
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H16ClN
Kvantitet 1 g
Synonym 3,3-dimethylpiperidine hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine hcl, 3,3-dimethylpiperidine, chloride, piperidine, 3,3-dimethyl-, hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine-hydrogen chloride 1/1
InChI-nyckel BXFKQBZPFQBCCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(CCCNC1)C.Cl
IUPAC-namn 3,3-dimetylpiperidin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 149.662
PubChem CID 18686627
Formel vikt 149.66
Procent renhet 95%