Läs mer
3,3'-dinitrobensofenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483227
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483227 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15483227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21153.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 21222-05-9 | C13H8N2O5 | 272.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Dinitrobenzophenone
CAS 21222-05-9
Smältpunkt 153 °C till 155 °C
Molekylformel C13H8N2O5
MDL-nummer MFCD00039740
Kvantitet 5 g
Beilstein 1888002
Synonym 3,3'-dinitrobenzophenone, bis 3-nitrophenyl methanone, methanone, bis 3-nitrophenyl, methanone, bis 3-nitrophenyl-9ci, di3-nitrophenyl ketone, 3,3-dinitrobenzophenone, 3,3/'-dinitrobenzophenone, acmc-1cp75, bis 3-nitrophenyl methanone #, methanone,bis 3-nitrophenyl
InChI-nyckel BSDKBWGNIJMCID-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn bis(3-nitrofenyl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 272.22
PubChem CID 96690
Formel vikt 272.22
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.