Läs mer
3,3-Diphenyl-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3,3-Diphenyloxirane-2-carboxylate |
| CAS | 76527-25-8 |
| Molekylformel | C16 H14 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ambrisentan related, 3109.A |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3/c1-18-15(17)14-16(19-14,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1OC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | methyl 3,3-diphenyloxirane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vikt | 254.0943 |