Läs mer
3,3-Diphenylpropanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Diphenylpropanol |
| CAS | 20017-67-8 |
| Molekylformel | C15H16O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2 |
| LEDER | OCCC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.28 |
| Formel vikt | 212.1201 |