Läs mer
3,3-Difenylpropionsyra, TRC
Produktkod. 30380581
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30380581 100 g
1 options
Produktkod. 30380581 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD491725100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Diphenylpropionic Acid
CAS 606-83-7
Molekylformel C15H14O2
Kvantitet 100 g
Synonym β-Phenylbenzenepropanoic Acid, Diphenylpropionic Acid, NSC 631492, NSC 6797, β-Phenylbenzenepropanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
LEDER OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Formel vikt 226.0994