Läs mer
3,3-difenylpropionitril, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16647062 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16647062 25 g 25g
16637062 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16647062 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 466080250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2286-54-6
MDL-nummer MFCD00129747
InChI-nyckel INERKLNEVAZSCI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 3,3-difenylpropannitril
LEDER N#CCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Alfa vektor DIFENYLPROPIONITRIL 010
Kemiskt namn eller material 3,3-Diphenylpropionitrile
Smältpunkt 86 °C till 89 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Konformerar
Förpackning glasflaska
Molekylformel C15H13N
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation löslig i het metanol
Molekylvikt (g/mol) 207.28
Formel vikt 207.27
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.