missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3-Diphenylpropyl Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Diphenylpropyl Tosylate |
| CAS | 23808-47-1 |
| Molekylformel | C22 H22 O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3,3-Diphenylpropyl p-toluenesulfonate, 3,3-Diphenylpropyl 4-methylbenzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O3S/c1-18-12-14-21(15-13-18)26(23,24)25-17-16-22(19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-15,22H,16-17H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCC(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 3,3-diphenylpropyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.473 |
| Formel vikt | 366.129 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?